Läs mer
Corning™ Allmän analys mikroplattlock
Handla allt Corning Produkter
Plattkompatibilitet:
96-well Plate
96/384-brunn, halvyta plattan
Alla mikroplattor
Endast 96-brunnars mikroplattor (inte 2 ml block)
nr per ärende:
100
100/Cs.
50/Cs.
Material:
Acetate
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Acetate |
| Sterilitet | Non-sterile |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Produkttyp | Sealing Tape |
| Plattkompatibilitet | 96-well Plate |