Läs mer
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad
Produktkod. 13543320
Typ av lim:
Akryl, Permanent
Gummi, Permanent
Färg:
Klart
Vitt
Material:
Nylon Trasa
Polyester
Polypropen
papper
Mått (LxB):
0,75 x 1,5 tum
1 x 2 tum.
2 x 3 tum.
2 x 3,0 tum.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 13543320
Brand: Brady™ 142885
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad finns i en mängd olika material och storlekar. Nylon Etiketter av tyg, polypropen eller permanent gummi är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
  • Vit matt pappersetikett (B-424) har permanent gummilim.
  • B-425 termisk överföringsskrivbar polypropen är idealisk för etikettapplikationer som kräver utmärkt lösningsmedelsbeständighet och utskriftsprestanda.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
  • Glansiga, genomskinliga etiketter är termoöverföringsskrivbara och har ett hållbart permanent akryllim (B-430)
  • Glänsande, ljusgrå finish ger etiketter en klassificering och ett seriellt utseende (B-434)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad CSA, RoHS, UL
Beskrivning Polyesteretiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Klart
Visa Consignment
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Industriell etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmänt ID
För användning med (utrustning) BBP ™33 skrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 1500 Labels/Box
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rectangle
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 till 212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.60 mm
Mått (LxB) 1 x 2 tum.
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 55.88 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer B33-17-430