Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ färg Storlek Standard
Produktkod. 15849746 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
800 reaktioner
9 600 injektioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15849746
Brand: Applied Biosystems™ 4310361
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
16 ROX™ färgämnesmärkta, enkelsträngade DNA-fragment
De GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard är en intern körfältsstorleksstandard utvecklad för användning med Applied Biosystems fluorescensbaserade DNA-elektroforessystem.
De GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard är en intern körfältsstorleksstandard utvecklad för användning med Applied Biosystems fluorescensbaserade DNA-elektroforessystem. Användningen av en intern körfältsstorleksstandard möjliggör automatiserad dataanalys och är också väsentlig för att uppnå hög kör-till-körningsprecision vid dimensionering av DNA-fragment genom elektrofores. GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard är designad för dimensionering av DNA-fragment i intervallet 35-500 bp och ger 16 enkelsträngade ROX™ färgmärkta fragment av 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 och 500 baser. Vart och ett av DNA-fragmenten är märkt med en proprietär fluorofor, vilket resulterar i en enda topp när den körs under både denaturerande och icke-denaturerande förhållanden.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje GeneScan , ROX
Innehåll och lagring Detta kit innehåller ROX storlek standard och laddningsbuffert.
Förvara satsen vid 2 °C till 8 °C. (Får inte frysas).
Beskrivning GeneScan™ 500 ROX™ färgstorlek Standard, ROX™ Märka. Använd med 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
För användning med (applikation) Sekvensering
För användning med (utrustning) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
Etikett eller färgämne ROX
Produkttyp Färgämne
Kvantitet 9 600 injektioner
Körtid Standard