Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 UV-Vis-spektrofotometer, EU-strömkabel
Product Code. 15870002 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Detektortyp:
Dubbla kiselfotodioder
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 15870002
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 840309300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför UV-Vis-mätningar med en dubbelstråle med en referenscellsposition med Thermo Scientific GENESYS 180 UV-Vis-spektrofotometer.
Utför kvantitativa UV-Vis-mätningar med hög genomströmning där en dubbelstråle krävs som referenscellsposition med Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 UV-Visible Spectrophotometer Den här plattformen är optimerad för användbarhet och prestanda och har en högupplöst färgpekskärm, Wi-Fi-nätverk och en robust design byggd för repetitiva, tunga användningsmiljöer. GENESYS spektrofotometrar, kända världen över för tillförlitlighet, noggrannhet och reproducerbarhet, uppfyller dagens förväntningar på avancerad teknik i ett kompakt, robust paket.
GENESYS 180 UV-Vis Spectrophotometer ger dubbelstråledrift för laboratorier som kräver en referenscellposition för tillämpningar som kinetik. En karusell med 8 celler är standard för tillämpningar med hög genomströmning. Spektrofotometern har motståndskraft mot rumsljus, vilket möjliggör drift med öppet lock för förbättrad hastighet och bekvämlighet. Ett komplett sortiment av tillbehör, inklusive automatiserade cellväxlare och cellhållare, pipetter och fiberoptiska sonder för mätningar utanför provfacket är utformade för att förenkla provtagningen och rymma mätningar med hög genomströmning och temperaturkontroll.
Funktioner:
  • Dubbelstråle/referenscell
  • 7-tums högupplöst pekskärmsgränssnitt
  • Standard 8-läges cellväxlare med omkopplingsbart objektivtorn
  • Inbyggda metoder, rapportering och dataexport
  • Nätverkskapacitet (Wi-Fi redo)
  • Rumsljusmotstånd för drift med “öppet lock”
  • Pipettillbehör
  • Rymmer celler upp till 100 mm väglängd
  • 8-läges cellväxlare med omkopplingsbart objektivtorn
  • (Tillval) 4-läges cellväxlare (långvägsceller)
  • (Tillval) Peltier termostatstyrd encellshållare (20°C - 60°C)
  • (Tillval) Tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd
Utformad för laboratorier som kräver dubbelstråledrift med referenscellsposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Baslinjeplanhet ±0,002 A
Fack 8-läges cellväxlare
4-läges cellväxlare (långvägsceller)
Peltier termostatstyrd cellhållare (20-60° C)
Pipettillbehör
Kopplare för fiberoptisk sond
Anslutningar Enkel USB-A
Duplex USB-A
Exportera data till nätverk eller PC via USB, Ethernet eller Wi-Fi
Beskrivning GENESYS 180 UV-Vis Spectrophotometer
Detektortyp Dubbla kiselfotodioder
Visa 7 tum High Definition färgpekskärm, lutbar, 800 x 1280 pixlar
Mått (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Spektral bandbredd 2 nm
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Drift (Vid 500 nm efter 1 timmes uppvärmning) <0,0010 A/tim.
Elektriska krav Extern AC till DC-omvandlare. Spänning och frekvens (Hz) väljs automatiskt, 100/240 V, 50/60 Hz
Knappsats Pekskärm
Lampans livslängd > Vanligtvis 5 år, garanterat 3 år
Buller (RMS vid 500 nm 60 mätningar i följd)
≤0,00020A vid 0A vid 260 och 500 nm
≤0,00030A vid 1A vid 260 och 500 nm
≤0,00040A vid 2A vid 260 och 500 nm
Optisk design Dubbla strålar
Fotometrisk noggrannhet ±0,002 A vid 0,5 A,± 0,004A vid 1,0A,± 0,008 A vid 2,0 A
Fotometrisk display -3A till +5A
Fotometriskt område –2A till +3,5A
Fotometrisk repeterbarhet ±0,001 A vid 1 A uppmätt vid 1,0 A vid 546 nm
Skrivare ingår Snap-on-skrivare tillgänglig
Skanningshastighet Långsam, medium och snabb - upp till 1600 nm/min.
Stray Light < 1,0 %T 198 nm (KCl),< 0,05%T vid 220 nm (NaI),< 0,03%T vid 340 nm (NaNO2)
Garanti 2 års standard med 1 års förlängning vid registrering av instrumentet hos Thermo Fisher Scientific inom 6 månader efter köpet
Våglängdsnoggrannhet ±0,5 nm
Våglängdsdataintervall 0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Våglängds repeterbarhet < ±0,2 nm
Vikt (metrisk) 7.5 kg