Läs mer
Gibco™ Gentamicin (10 mg/ml)
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075927
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 20
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500506
Brand: Gibco™ 15710049
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gentamicin (10 mg/ml)
Gentamicinsulfat är ett vattenlösligt antibiotiskt läkemedel som ursprungligen renats från svampen Micromonospora purpurea . Gentamicin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier. Gibco™ Gentamicin är effektivt mot en mängd olika grampositiva och gramnegativa bakterier och används för att förhindra bakteriell kontaminering på cellkulturer. Den rekommenderade arbetskoncentrationen sträcker sig från 0,5 till 50 μg/ml. Vi erbjuder en mängd olika antibiotika och antimykotika för cellodlingstillämpningar.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ Gentamicin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Gentamicin-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15710-072). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485, cGMP, FDA
Innehåll och lagring 15 till 30 °C
Beskrivning Gentamicin, 100mL, 10mg/ml, 15 °till 30 C Förvaringstemperatur, Antibiotikum, Gentamicinmedel, Antibiotikareagenstyp, 24 månaders hållbarhet, ISO 13485/cGMP/FDA-certifierad, rumstemperatur/omgivningstemperatur
Koncentration 10 mg/mL
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling, förebyggande av cellkulturkontamination
Kvantitet 100 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GENTAMICIN (10MG/ML)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: gentamicin sulphate