Läs mer
Gibco™ Gentamicin (10 mg/ml)
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Beskrivning
Gentamicin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier.
- Effektiv mot många olika grampositiva och gramnegativa bakterier
- Används för att förhindra bakteriell kontaminering på cellkulturer
- Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 0,5 till 50 μg/ml
Cellodling, däggdjurscellodling
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15-°30 C Fraktvillkor: Omgivning Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av cellkulturkontamination |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Gentamicin Reagent Solution
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: gentamicin sulphate