Läs mer
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Kvantitet:
100 ml
20 ml
20 x 100 ml
20 x 20 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
400ml
Paket med 20
Beskrivning
Gentamicin framställs i destillerat vatten.
Spektrum: Grampositiva och gramnegativa bakterier
Rekommenderad koncentration: 0,5 till μ50 g/
ml Rekommenderat lagringsförhållande: +15 °C till +°30
C Användning av Gentamicin
Ett idealiskt antibiotikum för cellodling bör ha ett brett spektrum av antibakteriell och antimykoplasmal aktivitet samt frihet från celltoxicitet. Gentamicin närmar sig dessa krav. Den har biologiska och biokemiska egenskaper, som gör den överlägsen användningen av penicillin och streptomycin (PS). I cellodling används det normalt i en koncentration av 25-50 μg/ml i tillväxtmedium men högre koncentrationer t.ex. 200 μg/ml används ofta i virusstudier när man vet att prover är infekterade.
Fördelar
Bredspektrum - bredare och effektivare än Penicillin/Streptomycin
Förutom att vara aktivt mot många grampositiva eller gramnegativa organismer är Gentamicin aktivt mot stammar av Proteus och Staphylococcus som ibland kan vara resistenta mot en PS-blandning och till skillnad från PS är Gentamicin aktivt mot Pseudomonas- stammar.
Anti-mykoplasma-aktivitet
Även om det inte är aktivt mot jästsvampar, mögel eller protozoer, har Gentamicin rapporterats vara aktivt mot flera men inte alla stammar av mykoplasma.
pH-stabilitet
Gentamicin har visat sig vara stabilt över ett pH-intervall på 2 till 10 i vävnadsodlingsmedia vid +37 C i °15 dagar, till skillnad från Streptomycin, som snabbt förstörs av alkaliska förhållanden och Penicillin, som är instabilt vid både surt och alkaliskt pH.
Temperaturstabilitet
Gentamicin är stabilt vid alla temperaturer och tål autoklavering. Om man använder autoklaverbart pulvermedium kan Gentamicin alltså tillsättas före sterilisering. Normal autoklavering inaktiverar nästan helt Penicillin och minskar aktiviteten av Streptomycin med 50 %.
Aktiviteten påverkas inte av närvaron av serum
Jämfört med Pencillin, som omedelbart förlorar 30 % av sin aktivitet när det tillsätts till Tissue Culture Media som innehåller serum, påverkas Gentamicin opåverkat.
Celltolerans
Den föreslagna koncentrationen är långt under den maximala dos som tolereras av celler. Celler kommer att tolerera över 20X normala koncentrationer.
Stabilitet och replikering av virus i närvaro av gentamicin
Användningen av Gentamicin påverkar inte virusutbytet eller plackbildning. Dessutom påverkar det inte interferonutbyten eller analyser.
Ökad virusisolering
För närvarande finns det inte tillräckligt med data för att tydligt visa att så är fallet, men ackumulerande bevis verkar stödja detta påstående. Anledningen är i grunden att den överlägsna antibiotikaaktiviteten hos Gentamicin gör att vissa svårt infekterade kulturer kan växa och avläsas medan mindre effektiva antibiotika inte skulle kontrollera bakterietillväxten och därför kan kulturen inte avläsas.
Ytterligare användning
Som tillsats i mykologiska medier för att förhindra bakterietillväxt. De egenskaper som anges ovan gör Gentamicin idealiskt för användning i cell- och vävnadskulturer och även för transport av cellkulturer och kliniska prover som innehåller virus eller andra prover där överväxt av bakterier bör undvikas.
Spektrum: Grampositiva och gramnegativa bakterier
Rekommenderad koncentration: 0,5 till μ50 g/
ml Rekommenderat lagringsförhållande: +15 °C till +°30
C Användning av Gentamicin
Ett idealiskt antibiotikum för cellodling bör ha ett brett spektrum av antibakteriell och antimykoplasmal aktivitet samt frihet från celltoxicitet. Gentamicin närmar sig dessa krav. Den har biologiska och biokemiska egenskaper, som gör den överlägsen användningen av penicillin och streptomycin (PS). I cellodling används det normalt i en koncentration av 25-50 μg/ml i tillväxtmedium men högre koncentrationer t.ex. 200 μg/ml används ofta i virusstudier när man vet att prover är infekterade.
Fördelar
Bredspektrum - bredare och effektivare än Penicillin/Streptomycin
Förutom att vara aktivt mot många grampositiva eller gramnegativa organismer är Gentamicin aktivt mot stammar av Proteus och Staphylococcus som ibland kan vara resistenta mot en PS-blandning och till skillnad från PS är Gentamicin aktivt mot Pseudomonas- stammar.
Anti-mykoplasma-aktivitet
Även om det inte är aktivt mot jästsvampar, mögel eller protozoer, har Gentamicin rapporterats vara aktivt mot flera men inte alla stammar av mykoplasma.
pH-stabilitet
Gentamicin har visat sig vara stabilt över ett pH-intervall på 2 till 10 i vävnadsodlingsmedia vid +37 C i °15 dagar, till skillnad från Streptomycin, som snabbt förstörs av alkaliska förhållanden och Penicillin, som är instabilt vid både surt och alkaliskt pH.
Temperaturstabilitet
Gentamicin är stabilt vid alla temperaturer och tål autoklavering. Om man använder autoklaverbart pulvermedium kan Gentamicin alltså tillsättas före sterilisering. Normal autoklavering inaktiverar nästan helt Penicillin och minskar aktiviteten av Streptomycin med 50 %.
Aktiviteten påverkas inte av närvaron av serum
Jämfört med Pencillin, som omedelbart förlorar 30 % av sin aktivitet när det tillsätts till Tissue Culture Media som innehåller serum, påverkas Gentamicin opåverkat.
Celltolerans
Den föreslagna koncentrationen är långt under den maximala dos som tolereras av celler. Celler kommer att tolerera över 20X normala koncentrationer.
Stabilitet och replikering av virus i närvaro av gentamicin
Användningen av Gentamicin påverkar inte virusutbytet eller plackbildning. Dessutom påverkar det inte interferonutbyten eller analyser.
Ökad virusisolering
För närvarande finns det inte tillräckligt med data för att tydligt visa att så är fallet, men ackumulerande bevis verkar stödja detta påstående. Anledningen är i grunden att den överlägsna antibiotikaaktiviteten hos Gentamicin gör att vissa svårt infekterade kulturer kan växa och avläsas medan mindre effektiva antibiotika inte skulle kontrollera bakterietillväxten och därför kan kulturen inte avläsas.
Ytterligare användning
Som tillsats i mykologiska medier för att förhindra bakterietillväxt. De egenskaper som anges ovan gör Gentamicin idealiskt för användning i cell- och vävnadskulturer och även för transport av cellkulturer och kliniska prover som innehåller virus eller andra prover där överväxt av bakterier bör undvikas.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485, cGMP, FDA |
| Innehåll och lagring | 15 till 30 °C |
| Beskrivning | Gentamicin, 20mL, 50mg/ml, 15 °till 30 C Förvaringstemperatur, Antibiotikum, Gentamicin Agent, Antibiotisk Reagenstyp, 24 månader Hållbarhet, Rumstemperatur/Omgivning, Rekommenderad arbetskoncentration från 0,5 till 50 g/μml |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling, förebyggande av cellkulturkontamination |
| Kvantitet | 20 ml |