Läs mer
MP Biomedicals™ Gentamicinsulfat, 50 mg/ml
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Gentamicin är ett aminoglykosid-antibiotikumkomplex som hämmar tillväxten av en mängd olika grampositiva och gramnegativa mikroorganismer, inklusive stammar som är resistenta mot tetracyklin, kloramfenikol, kanamycin och colistin, särskilt stammar av Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus och Streptococcus. Det är också effektivt mot mykoplasma.
- Används som selektionsmedel (gentamicinresistensgen) i molekylärbiologiska tillämpningar.
- Nyckelapplikationer: cellodlingsapplikationer, antimikrobiell behandling.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Vätska |
| pH | 4 till 6 |
| Sterilitet | Sterile |
| Färg | Klar färglös till ljusgul |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Kvantitet | 1 x 10 ml |
| Synonym | Garamycin, Gentamicin sulfate salt, Gentiomycin C |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.