Läs mer
Gestodene, Thermo Scientific™
Produktkod. 17352491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17352491
Brand: Thermo Scientific Acros 468650010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 60282-87-3
Molekylformel C21H26O2
Molekylvikt (g/mol) 310.44
MDL-nummer 00867858
InChI-nyckel SIGSPDASOTUPFS-KQMXEUTGSA-N
Synonym 13beta-Ethyl-17beta-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one
IUPAC-namn (lR)-lla-etyl-l-etynyl-l-hydroxi-lH,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,llH,llaH-cyklopenta[a]fenantren-7-on
LEDER CCC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34)C1C=C[C@@]2(O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gestodene
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Vit till Beige
Smältpunkt 197.9°C
Merck Index 4425
Kvantitet 1 g
Formel vikt 310.43