Läs mer
Brady™ GHS-symbol - Frätande, kontinuerlig rulle
Mått (L x B):
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
- Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PIC 1808-100 *100-B7541-RLL-C |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 110 °C |
| Form | Diamant |
| Visa mer |