Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Giant Stir Bar
Produktkod. 10369640 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Form:
Cylinder
Cylinder, Pivotring
Triangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10369640
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i stora behållare och flaskor. Dessa gigantiska PTFE-belagda magnetiska omrörningsbarer är autoklaverbara.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Designad för användning i stora behållare och flaskor
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 27 mm
Längd (metrisk) 159 mm
Kvantitet 1 st.
Form Cylinder