Läs mer
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium
Beskrivning
Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium är ett tvådelat kit för beredning av ett komplett medium som inte kräver ytterligare tillskott.
- Kvalitets- och prestandatestning
- Varje massa Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium är prestandatestad av ett certifierat amerikanskt referenscytogenetiklaboratorium för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda
- Poolade primära humana fostervattenprover odlas i sex dagar i Gibco AmnioMAX C-100 Komplett Medium före mätning av totalt antal kolonier och totalt antal mitotiska kolonier
- Dessutom testas varje lot med avseende på sterilitet, pH och osmolalitet
- Unik, optimerad formulering
- Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium innehåller fetalt bovint serum (FBS), gentamicin och L-glutamin för att maximera cellvidhäftning och tillväxt
- Den har ett förbättrat buffringssystem som ger högre pH-stabilitet under odlingsmanipulationer
- Hållbar förpackning
Fodervatten och korionvilluskultur, cellanalys, cellodling, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, klinisk, klinisk och translationell forskning, cytogenetik, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Uppfyllande
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | C-100 Basal Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Kvantitet | 90 ml |
Product Intended Use: For in vitro diagnostic use. CAUTION: Not for human or animal therapeutic use. Uses other than the intended use may be a violation of local law.