Läs mer
Gibco™ Autolyserat jästextrakt (15 % lösning)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11548906
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11548906
Brand: Gibco™ 18180059
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett koncentrerat extrakt av lösliga aminosyror, kolhydrater, vitaminer och mineraler
  • Formulerad som 150 g jästextraktpulver (YEP) per liter destillerat vatten
  • Tillverkad av ultrafiltrerad bakerjäst
  • Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 2– 8 °C. Skydda från ljus.
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp Jästsvampar
Sterilitet Sterilfiltrerad
Kvantitet 100 mL