Läs mer
Gibco™ DPBS, inget kalcium, inget magnesium
Beskrivning
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Utan:
kalcium, magnesium, fenolröd
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 1 X |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7,0 till 7,3 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 20 l |
| Lösningstyp | Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning |
| Förpackning | Väska |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.