Läs mer
Gibco™ DPBS, inget kalcium, inget magnesium
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15326239
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
5 l
10 l
10 x 500 ml
20 l
Förpackning:
Flaska
Väska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
500ml
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15326239
Brand: Gibco™ 14190144
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Utan:
kalcium, magnesium, fenolröd
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Färg Klart
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7,0 till 7,3
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Förpackning Flaska
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 270–300 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.