Läs mer
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Produktkod. 10142878
Volym (metrisk):
0,4 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10142878
Brand: Gibco™ 11162D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
0.4mL DynabeadsHuman T-Activator CD3/CD28/CD137 is supplied as a suspension containing 1 x 105 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, w/ 0.1% human serum albumin (HSA)
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 pärlor är 4,5-μ m superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-humana CD3-, CD28- och CD137-antikroppar och avsedda för ex vivo expansion/proliferation av humant antigen (Ag)-specifika T-celler.
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 pärlor är 4,5-μ m superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-humana CD3-, CD28- och CD137-antikroppar och avsedda för ex vivo expansion/proliferation av humant antigen (Ag)-specifika T-celler. CD3 och CD28 tillhandahåller primära och samstimulerande signaler som krävs för aktivering och expansion av T-celler. Anti-CD137 fungerar som en antagonist som främjar både överlevnad och proliferation av T-lymfocyter. Detta är särskilt viktigt för minnes-T-celler där de kan sakna CD28-uttryck.
Fördelarna med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 pärlor inkluderar:
Lätt —utan behov av att förbereda antigenpresenterande celler eller antigen
Effektiv —förbättrad expansion och ökad överlevnad av Ag-specifika T-celler
Funktionella —expanderade T-celler upprätthåller Ag-
specifika svar Enkel och snabb procedur
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 pärlor erbjuder en enkel metod för expansion av CD3+, CD4+ eller CD8+ antigenspecifika T-celler från T-cellkloner, cellinjer eller nyligen isolerade Ag-specifika T-celler från PBMC eller helblod. Ag-specifika T-celler aktiveras genom att tillsätta pärlorna och humant rekombinant IL-2 (rIL-2) och rIL7 (endast för CD8+ Ag-specifika T-celler) till cellkulturen. Optimal expansion utförs när lämpligt T-cellsmedium används, som t.ex CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM (kat. nr. A1048501) eller Advanced RPMI 1640 Medium (kat. nr. 12633012) med tillagda tillägg enligt manualen.
När man upplever minskad expansion eller cellkrympning kan T-cellerna återstimuleras med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 pärlor. Pärlorna kan tas bort med en DynaMag magnet och används i applikationer som cell:cell-interaktionsstudier, flödescytometri (efter –3-4 dagars odling för att erhålla kulfrisättning), proteomik eller nukleinsyrabaserade analyser.
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 applikationer
Användningen av Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137-pärlor har också använts för att expandera kronisk lymfatisk leukemi in vitro genom att aktivera T-celler, vilket i sin tur främjar expansionen av leukemiska B-celler (Baptista et al , 2021). Dessutom Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137-kulor har använts för att förstå T-cellsdämpning i blodneoplasmer (Deng, et al , 2018).
Förisolera humana antigenspecifika T-celler För att erhålla
den mest optimala Ag-specifika expansionen från en heterogen T-cellspopulation kan de Ag-specifika T-cellerna sorteras eller isoleras och frigöras direkt från humant helblod eller från perifera mononukleära blodceller (PBMC) med Dynabeads FlowComp Flexi Kit (kat. nr. 11061D) i kombination med en agonistisk anti-CD137-antikropp.
Alternativa aktiveringsprodukter
• För aktivering av naiva polyklonala humana T-celler, använd Dynabeads Human T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11131D)
• För aktivering av naiva polyklonala mus T-celler, använd Dynabeads Mouse T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11456D)
• För aktivering av mänskliga regulatoriska T-celler (Tregs), använd Dynabeads CD3/CD28 Treg Expander (kat. nr. 11129D)
• För ex vivo -aktivering och expansion av mänskliga T-celler för cellbaserad terapi, använd den aseptiskt tillverkade CTS Dynabeads CD3/CD28 (kat. nr. 40203D)
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485 –certifierad. Kulornas egenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och reproducerbarhet för satser, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du använder Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 pärlor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida.
Referenser
Deng M, et al., LILRB4-signalering i leukemiceller förmedlar T-cellsdämpning och tumörinfiltration. Natur. 2018 okt;562(7728):605-609.
Baptista MJ, Baskar S, Gaglione EM , Keyvanfar K, Ahn IE, Wiestner A, Sun C. Välj antitumörcytotoxiska CD8+ T-klonotyper expanderar hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi som behandlats med Ibrutinib. Clin Cancer Res. 2021 Aug 15;27(16):4624-4633.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Humana antigenspecifika T-celler
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Koncentration 5,4 x 10 5 pärlor/ml
Innehåll och lagring DynaBeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 levereras i PBS, pH 7,4, med 0,1 % HSA. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Beskrivning Monoklonala antikroppar binds kovalent till DynaBeads magnetiska kulor
För användning med (applikation) Aktivering och expansion av T-celler
Material Magnetisk polystyren
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
För användning med (utrustning) DynaMag™ Magnet
Värd art Mus
Isoleringsteknik Magnetiska kulor
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 0.4 mL
Reaktivitet Människa
Provtyp Förisolerade humana antigenspecifika T-celler från cellinjer eller kloner
Frakt skick Omgivningstemperatur
Ytfunktionalitet Epoxy
Målarter Mänskliga T-celler
Enhetlighet Monostorlek 4,5μ m (CV< 5 %)
Volym (metrisk) 0,4 ml
Diameter (metrisk) 4.5μ m
Regulatorisk status Endast för forskning