Läs mer
Gibco™ Dynabeads™ Mus T-Activator CD3/CD28 för T-cellsexpansion och aktivering
Produktkod. p-4924166
Volym (metrisk):
0,4 ml
2 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10064903
Brand: Gibco™ 11456D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% bovine serum albumin (HSA)
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 pärlor är 4,5-μ m superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-mus CD3 och anti-mus CD28 antikroppar och avsedda för ex vivo aktivering och expansion/proliferation av mus T-celler.
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 pärlor är 4,5-μ m superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-mus CD3 och anti-mus CD28 antikroppar och avsedda för ex vivo aktivering och expansion/proliferation av mus T-celler. T-celler är en av de viktigaste cellerna i immunsystemet och ansvarar för att bekämpa infektioner och cancer och används därför intensivt i många cancer- och sjukdomsstudier, inklusive CAR-T-cellsforskning.
Fördelarna med Dynabeads Mus T-Activator CD3/CD28 pärlor inkluderar:
Lättaktivera —T-celler utan behov av matarceller (antigenpresenterande celler)
Effektiv reproducerbar metod —och hög T-cellsexpansionshastighet (upp till 1000 gånger)
Ingen kontaminering med magnetiska —pärlor undviker kontaminering av lösliga antikroppar eller mitogener
Funktionellt aktiverade ­—T-celler behåller den in vivo -liknande funktionen
Enkel och snabb procedur
Dynabeads Mus T-Activator CD3/CD28-kulor erbjuder en enkel metod för aktivering och expansion av CD3+ T-celler, CD4+ T-hjälparceller eller regulatoriska T-celler och CD8+ T-cytotoxiska celler isolerade från mjälten, lymfkörtlarna, mononukleära celler (MNC-’celler) eller helblod. Isolerade T-celler aktiveras genom att tillsätta pärlorna och rekombinant mus eller human IL-2 (rIL-2) till cellkulturen. Optimal expansion utförs när lämpligt T-cellsmedium används, som t.ex CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM (kat. nr. A1048501) eller Advanced RPMI 1640 Medium (kat. nr. 12633012) med tillagda tillägg enligt manualen.
Aktivering av mus-T-celler
Korttidsaktivering : aktivering av T-celler med Dynabeads Mus T-Activator CD3/CD28 i några timmar till några dagar. Denna procedur expanderar inte cellerna, och proteomikexpression/detektion och nukleinsyraanalyser kan utföras. Cell:pärla-komplexen kan inte användas i flödescytometri i denna fas.
Långsiktig aktivering/expansion : aktivering av T-celler med Dynabeads Mus T-Activator CD3/CD28 i tre dagar till några veckor för att få en expansion av T-cellerna. När man upplever minskad expansion eller cellkrympning kan T-cellerna återstimuleras med Dynabeads Mus T-Activator CD3/CD28 pärlor. Pärlorna kan tas bort med en DynaMag magnet och används i applikationer som cell:cell interaktionsstudier, flödescytometri, proteomik eller nukleinsyrabaserade analyser.
Förisolera mus-T-cellerna För
att få den mest optimala aktiveringen och expansionen kan rena T-celler isoleras direkt från singelcellsuspension från musmjälte eller lymfkörtlar med Dynabeads magnetiska pärlor. För positiv isolering av mus CD3, CD4 eller CD8 T-celler med en frisättning, använd vår Dynabeads Mus FlowComp produkter. För negativ isolering av mus CD3, CD4 eller CD8 T-celler, använd vår Dynabeads Orörda muscellprodukter.
Alternativa mänskliga aktiveringsprodukter, från forskning till klinik
• För aktivering av polyklonala T-celler, använd Dynabeads Human T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11131D)
• För aktivering av regulatoriska T-celler (Tregs), använd Dynabeads CD3/CD28 Treg Expander (kat. nr. 11129D)
• För aktivering av antigenspecifika T-celler, använd Dynabeads Human T Activator CD3/CD28/CD137 (kat. nr. 11162D)
• För ex vivo -aktivering och expansion av T-celler för cellbaserad terapi, använd den aseptiskt tillverkade CTS Dynabeads CD3/CD28 (kat. nr. 40203D)
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485 –certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du använder Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 pärlor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler från mus
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Klonalitet Monoklonal
Koncentration 4 x 10 7 kulor/ml
Innehåll och lagring DynaBeads Human T-Activator CD3/CD28 levereras i PBS, pH 7,4, med 0,1 % HSA. Förvaras vid 2 °C till 8 °C.
Beskrivning Monoklonala antikroppar binds kovalent till DynaBeads magnetiska kulor
Färg Brun
För användning med (applikation) Aktivering och expansion av T-celler
Material Magnetisk polystyren
Produkttyp Cellexpansion och aktiveringskit
För användning med (utrustning) DynaMag™ Magnet
Värd art Hamster
Isoleringsteknik Magnetiska kulor
Ligandtyp Antikropp
Produktlinje DynaBeads
Kvantitet 0.4 mL
Reaktivitet Mus
Provtyp Cellkulturer, lymfkörtel, mjälte
Frakt skick Omgivningstemperatur
Ytfunktionalitet Epoxy
Målarter T-celler från mus
Enhetlighet Monostorlek 4,5μ m (CV< 5 %)
Volym (metrisk) 0,4 ml
Diameter (metrisk) 4.5μ m
Regulatorisk status Endast för forskning