Läs mer
Gibco™ Fetalt bovinserum, certifierat, värmeinaktiverat, USA
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11523387
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formatera:
Bottle
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Produktkod. 11523387
Brand: Gibco™ 10082139
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Viktig uppdatering: Vi har nyligen introducerat Premium Plus fetalt bovinserum (FBS) specifikationsbaserade produkter. Dessa förbättrade produkter är alternativ till våra certifierade ursprung från USA, ursprung från Nya Zeeland och kvalificerade ursprungs-SKU från Australien. Produktstabilitet, prestanda, tillverkning, lagring och transportprocesser är oförändrade.
Gibco fetalt bovinserum ger utmärkt värde till grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser. Det har forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att uppfylla dina forskningsbehov och budgetkrav
  • Serumkategori: Premium (Performance Plus)
  • Ursprung: USA
  • Endotoxinnivå:≤ 5 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:≤ 15 mg/dl
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Art Cattle/Bovine
Åldras Fetal
Ursprungsland United States
Formatera Bottle
Kvantitet 100 mL
Serumbehandling Heat-inactivated
Endotoxinkoncentration ≤5 EU/mL
Hemoglobinkoncentration ≤15 mg/dL
Renhet eller kvalitetsklass Certified
Frakt skick Frozen
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.