Läs mer
Gibco™ Fetalt bovinserum, certifierat, värmeinaktiverat, USA
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formatera:
Bottle
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Beskrivning
Gibco fetalt bovinserum ger utmärkt värde till grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser. Det har forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att uppfylla dina forskningsbehov och budgetkrav
- Serumkategori: Premium (Performance Plus)
- Ursprung: USA
- Endotoxinnivå:≤ 5 EU/ml
- Hemoglobinnivå:≤ 15 mg/dl
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 mL |
| Serumbehandling | Värmeinaktiverad |
| Endotoxinkoncentration | ≤5 EU/ml |
| Visa mer |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.