Läs mer
Gibco™ Puromycin dihydroklorid
Produktkod. 12122530
Kvantitet:
20 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12122530
Brand: Gibco™ A1113803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Aminonukleosid-antibiotikum producerat av Streptomyces alboniger
Puromycin verkar genom att hämma peptidylöverföring på både prokaryota och eukaryota ribosomer; resistens tilldelas genom uttrycket av pac -genen.
  • Används inom cellbiologi som selektionsantibiotikum i däggdjurscellodlingssystem
  • Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 0,2 –till 5,0 μg/ml
  • Kan vara giftigt för eukaryota celler i koncentrationer så låga som 1 μg/ml
  • Levereras med 10 mg/ml i 20 mM HEPES-buffert (pH 7,2 7,–5)
Cellkultur, Kloning, Drosophila S2 Cellkultur, Insektscellkultur, Däggdjurscellodling, Selektion, Sf9& Sf21 Cellkultur, Transfektion, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C
Fraktvillkor: Fryst
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 10 mg/mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser HEPES
För användning med (applikation) Eukaryot selektion⁄Generering av stabil cellinje
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 x 1 ml
Frakt skick Torr is
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Puromycin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: puromycin