Läs mer
Gibco™ Grace's Insect Medium, utan tillsats, pulver
Beskrivning
Kräver
Kräver tillskott med 10 % fetalt bovint serum (FBS), 3,33 g/L laktalbuminhydrolysat och 3,33 g/L yeastolat före användning som tillväxtmedium samt omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid beredningstillfället.
Används ofta för tillväxt av Spodeptera frugiperda -celler, Sf9 och Sf21. Sf9- och Sf21-celler används rutinmässigt för att uttrycka rekombinant protein med användning av Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Var ursprungligen designad för tillväxt av celler från den australiensiska kejsaren Gum Moth, Antherea eucalypti . Den ändras enligt följande: med L-glutamin, utan laktalbuminhydrolysat, yeastolat, natriumbikarbonat. Den innehåller inte laktalbuminhydrolysat och yeastolat som vanligtvis finns i den kompletterade versionen
Cellkultur, Insektscellodling, Sf9 och Sf21 Cellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Insektscell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Grace's Insect Medium |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat, Inget laktalbuminhydrolysat, Nej Yeastolate, Inget natriumbikarbonat |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 10 x 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor : 2-°8 C Fraktvillkor : Ambient Hållbarhet : 36 månader från tillverkningsdatum |