Läs mer
Gibco™ Gurr Buffer Tabletter
Produktkod. 10656143
Kvantitet:
50 surfplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10656143
Brand: Gibco™ 10582013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett bekvämt sätt att förbereda en pH 6,8 fosfatbuffert för utspädning av Giemsa-färgning
  • Används vid G-banding av kromosomer för cytogenetisk analys
  • Tillsätt en bufferttablett till 100 ml destillerat vatten och rör om tills det lösts upp
  • Förpackningsstorlek: 50 tabletter
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15 –°30
C Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Form Pulver
Produkttyp Gurr buffert
För användning med (applikation) Klinisk forskning, translationell forskning
pH 6.8
Kvantitet 50 surfplattor
Frakt skick Rumstemperatur
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.