Läs mer
Gibco™ Ham's F-12 Nutrient Mix, pulver
Produktkod. p-4919907
Kvantitet:
50 l
10 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15480604
Brand: Gibco™ 21700075
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri encellsplätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler.
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri encellsplätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-12 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer samt serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive kondrocyter och råttprostataepitelceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna Hams F-12 är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Utan: Natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller F-12 ett större utbud av komponenter, inklusive zink, putrescin, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-12 har lett till en mängd förbättrade formuleringar.
Gibco™ F-12 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-12 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp Hams F-12 näringsblandning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 x 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8° C
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. För in vitro diagnostisk användning.