Läs mer
Gibco™ HBSS, kalcium, magnesium
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15420614
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15420614
Brand: Gibco™ 24020117
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna HBSS ändras enligt följande:
Med: Kalcium, Magnesium, Glukos, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hanks balanserade saltlösning (HBSS)
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Olika cellkulturtillämpningar; Såsom att tvätta celler före dissociation; Transportera celler eller vävnadsprover; Utspädning av celler för räkning; och beredning av reagens
pH 6.7 - 7.8
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Hanks balanserade salt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 270 - 305 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.