Läs mer
Gibco™ Hästserum, värmeinaktiverat, ursprung från Nya Zeeland
Produktkod. p-4921463
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540636
Brand: Gibco™ 26050070
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
EIA testat (negativt) serum från en donatorflock
  • Gibco sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser
  • Det har förtjänat forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd
  • Hjälper till att möta forskningsbehov och budgetkrav
  • EIA testat (negativt) serum från en donatorflock
  • Skickas fryst, förvara kl< 10 °C
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Ursprung: Nya Zeeland
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor :≤ -10 °C, Fraktvillkor : Fryst
Art Häst/häst, Häst
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Vätska
Produkttyp Hästserum
Kvantitet 100 ml
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Sterilitet Sterila
Produktlinje Gibco
Frakt skick Fryst
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.