Läs mer
Gibco™ Hybridoma-SFM
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Beskrivning
- Hybridoma-SFM är ett serumfritt, mycket lågprotein (< 20μ g/ml) medium specifikt utvecklat för att stödja tillväxten av hybridom för antikroppsproduktion
- Lämplig för odling av rekombinanta myelomlinjer såväl som traditionella hybridom, Hybridoma-SFM ger höga celldensiteter och IgG-produktion
- Kolesterolberoende kulturer som NS0 kräver tillsats av 250X kolesterollipidkoncentrat
- Hybridoma-SFM är ett komplett medium som är redo att användas, inget tillskott krävs
- Förvaras vid 2 °C till 8 °C, skyddat från ljus
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Hybridom |
| Klassificering | Lågt protein, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus Transportförhållanden: Omgivning Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |