Läs mer
Gibco™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Produktkod. p-7113083
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
6 L
Produktkod. 15863374
Brand: Gibco™ A3583401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LV-MAX Production Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium, specially developed for high-density growth and transfection of Gibco Viral Production Cells (suspension-adapted HEK 293-derived cells).
Gibco LV-MAX Production Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium, specially developed for high-density growth and transfection of Gibco Viral Production Cells (suspension-adapted HEK 293-derived cells) promoting high-titer lentiviral production.
Gibco LV-MAX Produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium, speciellt utvecklat för högdensitetstillväxt och transfektion av Gibco Virala produktionsceller (suspensionsanpassade HEK 293-härledda celler) som främjar lentiviral produktion med hög titer.
  • Stöder tillväxt av suspensionsvirusproduktionsceller till densiteter på över 1,0 x 10 7 celler/ml
  • Möjliggör hållbar produktion på hög nivå av transient transfekterade kulturer med hög densitet, vilket uppnår en titer på upp till 1 x 10 8 TU/mL (okoncentrerad LVVs-GFP)
  • Stöder tillväxt och transfektion av virala produktionsceller i odlingsformat från 96-djupa brunnsblock till 2-L kolvar och bioreaktorer
LV-MAC Production Medium är redo att användas, utan tillskott krävs. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Mediet rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Viral produktionscelllinje
Celltyp HEK 293
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Lentiviralt produktionsmedium
Sterilitet Sterile-filtered
Med tillsatser GlutaMAX
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Produktlinje LV-MAX
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8°C, skydda mot ljus.
Typ av kultur Suspensionscellodling