Läs mer
Gibco™ MEMα , inga nukleosider
Beskrivning
Kräver
Komplettering
MEMα (Minsta Essential Mediumα ) används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEMα kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller. Vi erbjuder en mängd olika MEMα modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna MEMα ändras enligt följande:
Med: Fenolröd, L-glutamin
Utan: Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Använder DMEMα
MEMα är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, vitamin B 12 , biotin och askorbinsyra. MEMα är tillgänglig utan nukleosider för användning som ett selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Denna produkt är gjord med Earles salter. MEMα innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför MEMα kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEMα använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L), och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster |
| Celltyp | Primära råttastrocyter |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEMα (Minsta Essential Mediumα ) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.