Läs mer
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Kvantitet:
10 ml
10 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Gentamicinsulfat är ett vattenlösligt antibiotikum som ursprungligen renats från svampen Micromonospora purpurea
- Det verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier
- Gibco™ Gentamicin är effektivt mot en mängd olika grampositiva och gramnegativa bakterier och används för att förhindra kontaminering av cellkulturer av bakterier
- Den rekommenderade arbetskoncentrationen sträcker sig från 0,5 till 50μ g/ml
- Förvara vid 15 °C till 30 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gentamicin |
| Fysisk form | Vätska |
| Sterilfiltrerad | Yes |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Kvantitet | 10 x 10 ml |
| Validerad ansökan | Prevention of Cell Culture Contamination |
| Frakt skick | Rumstemperatur |