Läs mer
Gibco™ Nyfödd kalvserum, värmeinaktiverat, Nya Zeelands ursprung
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
Gibco™ sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
- Sera Kategori: Säker
- Ursprung: Nya Zeeland
- Insamlad från kalvar 14 dagar gamla eller yngre
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Nyfödd (14 dagar eller mindre) |
| Ursprungsland | Nya Zeeland |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Nyfödd kalvbovint serum |
| Kvantitet | 100 ml |
| Serumbehandling | Värmeinaktiverad |
| Produktlinje | Gibco |
| Visa mer |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.