Läs mer
Gibco™ PB-MAX™ Karyotypningsmedium
Beskrivning
- Klart att använda format
- Kvalitets- och prestandatestning
- Klassisk formulering
- Hållbar förpackning
Klart att använda format
1X medium är en frusen, redo att användas vid upptining. Inget tillskott krävs. Upptinat medium kan förvaras vid 2° till 8 °C i upp till 14 dagar.
Kvalitets- och prestandatestning
Varje parti är prestandatestad av ett certifierat amerikanskt referenscytogenetiklaboratorium för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda. Perifera blodlymfocyter från en normal vuxen donator odlas i 72 timmar in Gibco PB-MAX Karyotypning Medium före mätning av mitotiskt index och kromosombandningsupplösning. Dessutom testas varje lot för sterilitet, pH, osmolalitet och mykoplasma.
Klassisk formulering
Gibco PB-MAX Karyotyping Medium är ett optimerat RPMI 1640-medium, kompletterat med fetalt bovint serum (FBS), L-glutamin och fytohemagglutinin (PHA). Gibco PB-MAX Karyotyping Medium är baserat på formuleringar som refereras i Association for Cytogenetic Technologists Laboratory Manual for odling av perifera blodlymfocyter för cytogenetisk analys.
Cellanalys, cellodling, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, klinisk, klinisk och translationell forskning, cytogenetik, karyotypning, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen på Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Karyotypningsmedium |
| Färg | Rött |
| Koncentration | 1 X |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet; Spridning& Fungera; Klinisk& Translationell forskning; Däggdjurscellodling |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | PB-MAX |
| Kvantitet | 100 mL |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | L-glutamin |
För in vitro diagnostisk användning.