Läs mer
Gibco™ PBS, pH 7.2
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4924958
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 12549079
Brand: Gibco™ 20012027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Gibco Phosphate-Buffered Saline (PBS), pH 7.2, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. It is designed to maintain a stable pH and osmotic balance, making it ideal for washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation.
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna PBS tillverkas enligt följande:
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Färg Vitt
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7.2
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 mL
Lösningstyp Fosfatbuffrad koksaltlösning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 280 - 320 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.