Läs mer
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10 000 U/ml)
Kvantitet:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Paket med 20
Beskrivning
Penicillin renades ursprungligen från svampar Penicillium som verkar genom att direkt störa omsättningen av bakteriecellväggen och indirekt genom att utlösa frisättning av enzymer som förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus. Det verkar genom att binda till 30S-subenheten av bakteriell ribosom, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier.
- Innehåller 10 000 enheter/ml penicillin
- 10 000μ g/ml streptomycin i en 10 mM citratbuffert (för pH-stabilitet)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C Fraktvillkor: Fryst Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av cellkulturkontamination |
| Kvantitet | 20 ml |
| Frakt skick | Torr is |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Penicillin-Streptomycin, liquid
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: streptomycin sulphate