Läs mer
Gibco™ Trypanblå lösning, 0,4 %
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utförs under räkning av celler med hemocytometer under rutinmässig subodling, men kan utföras när som helst cellviabilitet behöver bestämmas snabbt och exakt
- Färgexklusionstest baseras på konceptet att livsdugliga celler inte tar upp ogenomträngliga färgämnen (som trypanblått), men döda celler är permeabla och tar upp färgämnet
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15– °30 C Fraktvillkor: Ambient Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 0.004 |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Trypanblått |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Cellräkning |
| Kvantitet | 100 ml |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- TRYPAN BLUE STAIN
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hyd