Läs mer
Gibertini Elettronica™ Digital Tensiometer
Produkttyp:
Digital tensiometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Glass plates (dimensions 24 x 24 x 0.15mm)
- Glass container for liquid sample
- Manual adjustable lab jack
- Suspended system for the arrangement of glass plate
- Available with MISTEL automated jack, and WIND DCA 300 software to pilot the jack and automatically determine the surface tension and contact angle requirement
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital tensiometer |
| För användning med (applikation) | Measuring liquid surface tension |
| Mått (L x B) | Glass plate dimensions: 24 x 24 x 0.15mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.