Läs mer
Oakton™ Glaspärlor för Mills
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,15 mm
0,5 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
1kg
Varje
Beskrivning
Lämpliga glaspärlor för mini-BeedBeater™ Kvarn. Cole-Parmer™ Glaspärlor för kvarnar används för att krossa och separera små prover från ben till mikrobiella sporer.
- Finns i tre olika storlekar
- Krossa prover som ben och mikrobiella sporer
- Hanterar små prover effektivt —från 100 μL till 1 μL
- Icke-skummande, icke-aerosolmetod bevarar enzymer, nukleinsyror och organeller
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Pärlor |
| Material | Glas |
| Diameter (metrisk) | 0,5 mm |
| För användning med (utrustning) | Mini-Bead Beater Glaskvarn |
| Kvantitet | 1 lb. |