Läs mer
Cole-Parmer™ GILMONT ™Vinyl Microplate Tätningsfilm
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Antal per förpackning:
50
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Vinyl |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal per förpackning | 50 |
| Mått (L x B) | 79.4 x 145.5 mm |
| Produkttyp | Mikroplattförseglingsfilm |
| Tjocklek | 100μ m |
| Genomstickningsbar | Ja |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +90 °C |