Läs mer
Gilson™ DISTRITIPS™ Sprutor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10367562 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 till 12,5μ L
10 till 125μ L
100μ L till 1,25 ml
Modell:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (Steril)
125μ L Micro
125μ L Micro ST (Steril)
1250μ L Mini
1250μ L Mini ST (Steril)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10367562
Brand: Gilson™ F164130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garanterar noggrannhet och precision. DISTRITIPS™ Sprutan har ett alikvotvolymintervall från 1μ L till 1,25 ml.
  • Med nivåindikator
  • Finns i standard eller steriliserad (ST ) form, i lådor om 50 st
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, RNA och proteas
  • Fri från färgämnen, så ingen risk för kontaminering från deras komponenter
  • Endast tre sprutor behövs för att täcka 1μ L till 1,25 ml
  • Mer än 100 alikvoter kan dispenseras från varje spruta
  • Idealisk för exakta alikvoter
  • Kan användas med viskösa och flyktiga lösningar
  • Bulk eller individuellt förpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 12,5μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell 125μ L Micro ST (Steril)
Noggrannhet ±0,200μ L
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 102 mm
Rena påståenden Fri från DNA, RNA, RNas, DNas, pyrogener
För användning med (applikation) Viskösa, flyktiga lösningar
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 50 Pk.
Produkttyp DistriTip™ Spruta
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graderad Ja
Produktlinje DistriTips
Material Polypropen
Examen 2.5 mL