Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ E Capillary Pistons
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4330403 Handla allt Gilson Produkter
Kvantitet:
182 förpackningar
192 förpackningar
200-pack
576 förpackningar
960-pack
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formatera:
Låda
Låda
Rack, 2 x 96
Ställ, 10 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 182
Paket med 192
Paket med 200
Paket med 576
Paket med 960
Produktkod. 10192852
Brand: Gilson™ F148413
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MICROMAN™ E Capillary Pistons ger reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
  • Rekommenderas för reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
  • Gjorda speciellt för Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
  • Finns i ett brett utbud av volymer och utföranden, både i steriliserade och standardversioner, för att passa dina behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 10 μl
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Sterile
Färg Clear
Autoklaveringsbar Autoclavable
Modell CP10ST
Längd (engelska) 5.39 in.
Längd (metrisk) 45.1 mm
Formatera Rack, 2 x 96
Tipsstil Positive Displacement
Förpackning Box
Kvantitet 192 förpackningar
Produkttyp Capillary Piston
Disponibel Single-use
För användning med (utrustning) Gilson Microman
Material Polypropylene
Lämplig för ändamålet Certified Quality