Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ E Positiv förskjutningspipett
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
MICROMAN™ E positiva deplacementpipetter med kapillärkolvar erbjuder högsta precision vid pipettering av problemvätskor som oljor, kosmetika, blod, glycerol, radioaktiva prover, RNA, DNA och mer.
- Ergonomisk design för att öka pipetteringsprestandan.
- Patenterad QuickSnap-funktion för kapillärkolvpassningssystem.
- Volymsäkringsknapp för att minska risken för oavsiktlig volymförändring under pipetteringscykler.
- Bekväm och lätt att använda med ny handtagsform och extra fingerkrok.
- Helt synlig volymmätare.
- Stor tryckknapp för enkel aspirering och dispensering.
- För fullständig och snabb pipettering av trögflytande, flyktiga, täta, varma eller kalla vätskor.
- Undviker läckor vid pipettering av flyktiga (högt ångtryck) vätskor.
- Undvik korskontaminering eller kvarvarande provöverföring.
- För tips, se F148412G eller F148413G.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Gilson CP10 Tips, F148412G |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Material | Polypropen |
| Modell | M25E |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Positiv förskjutningspipett |
| Volym (metrisk) | 3 till 25 μl |
| För användning med (applikation) | För pipettering av trögflytande, flyktiga och problemvätskor |
| Kvantitet | 1 |
| Visa mer |