Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12356132 Handla allt Gilson Produkter
Färg:
Blå
Blått
Gul
Gult
Lax
Lila
Orange
Röd
Rött
Modell:
P10
P10 ml
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Volym (metrisk):
0,2 till 2 μl
0,2 till 2μ L
1 till 10 μl
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100 μl
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
100 till 1000 μl
2 till 20 μl
2 till 20μ l
20 till 200 μl
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Inkluderar:
Ingen utkastare
Plastspetsutkastare
Spetsutkastare i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12356132
Brand: Gilson™ F144059P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PIPETMAN ger en ny nivå av komfort Gilson serie med en omdesignad kolvmekanism som minskar kraften som behövs för att aspirera och dispensera vätskor. PIPETMAN upprätthåller den pålitliga hållbarheten, noggrannheten och tillförlitligheten hos de ursprungliga PIPETMAN-pipetterna med komfort.
  • Body (handle) in PVDF minimizes the hand-warming effect during pipetting and is resistant against aggressive chemicals
  • Direct volume reading in decimal digits helps prevent mistakes in volume setting
  • Comes with classic metal or plastic tip ejector
  • Clip ejector fits securely into the body of the pipette and helps avoid slipping over time
  • Redesigned seal, lighter ejection springs and high quality piston grease offer as low as 2 Newtons of force to pipet
  • High quality piston grease
Model Specific Features
  • Models P2 and P10 incorporate dual position tip ejectors for use with D10 (short) and DL10 (long) tips
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt. Vänligen kontakta din Fisher Scientific säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3, ±4, ±8μL
Kompatibla tips D200, D300, DF100ST Tip
Justerbart spetsavstånd No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Blått
Utmatningshastighet Manual
Disponibel Reusable
För användning med D-200, D-300, DF100ST Tip
Typ av grepp Ergonomic
Material PVDF, Stainless Steel
Modell P1000
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet No
Sterilitet Non-sterile
Typ Pipette
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
För användning med (applikation) Extremely low pipetting forces, lightweight design
För användning med (utrustning) D200, D300, DF100ST tip
Inkluderar Plastspetsutkastare
Kvantitet 1
Garanti 3 Years
Mått (L x B x H) 318 x 108 x 38 mm
Längd (engelska) 14.37 in.
Längd (metrisk) 36.5 cm
Bredd (engelska) 12.01 in.
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 4.72 in.
Höjd (metrisk) 12 cm
Vikt (engelska) .46 lb
Vikt (metrisk) .21 kg
Lämplig för ändamålet Certified Quality