Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12366132 Handla allt Gilson Produkter
Färg:
Blå
Blue
Gul
Lax
Lila
Orange
Red
Röd
Salmon
Yellow
Modell:
P10
P100
P1000
P10mL
P2
P20
P200
P5000
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
0.2 to 2 μL
1 till 10 ml
1 till 10μ l
1 to 10 μL
10 till 100μ l
10 to 100 μL
100 till 1 000μ l
100 to 1000 μL
2 till 20μ l
2 to 20 μL
20 till 200μ l
20 to 200 μL
500 till 5000μ L
Inkluderar:
Ingen utkastare
Plastic Tip Ejector
Spetsutkastare i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12366132
Brand: Gilson™ F144066
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMAN ger en ny nivå av komfort Gilson serie med en omdesignad kolvmekanism som minskar kraften som behövs för att aspirera och dispensera vätskor. PIPETMAN upprätthåller den pålitliga hållbarheten, noggrannheten och tillförlitligheten hos de ursprungliga PIPETMAN-pipetterna med komfort.
  • Kropp (handtag) i PVDF minimerar den handvärmande effekten vid pipettering och är resistent mot aggressiva kemikalier
  • Direkt volymavläsning med decimaler hjälper till att förhindra misstag i volyminställningen
  • Levereras med klassisk metall eller plast spets ejektor
  • Klämejektorn passar säkert in i pipettens kropp och hjälper till att undvika att glida över tiden
  • Omdesignad tätning, lättare utstötningsfjädrar och högkvalitativt kolvfett ger så lite som 2 Newtons kraft till pipettering
  • Högkvalitativt kolvfett
Modellspecifika egenskaper:
  • Modellerna P2 och P10 har spetsutkastare med dubbla lägen för användning med D10 (korta) och DL10 (långa) spetsar
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt. Vänligen kontakta din Fisher Scientific säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±12,± 15,± 30 μL
Kompatibla tips D5000 Tips
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Lila
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipette Tip 500 to 5000 μL
Typ av grepp Ergonomi
Material PVDF, rostfritt stål
Modell P5000
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 500 till 5000μ L
För användning med (applikation) Extremt låga pipeteringskrafter, lätt design
För användning med (utrustning) D-5000 Tips
Inkluderar Ingen utkastare
Kvantitet 1
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 318 x 108 x 38 mm
Längd (engelska) 14,37 tum
Längd (metrisk) 36.5 cm
Bredd (engelska) 12,01 tum
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 4,72 tum
Höjd (metrisk) 12 cm
Vikt (engelska) .44 lb
Vikt (metrisk) .2 kg
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet