Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Fast pipett
Alle ansehen Gilson Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
1μ L
2μ L
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
300 μl
400μ L
500 μL
1 000μ l
5 000μ L
Färg:
Blå
Blått
Grön
Gul
Lila
Röd
Modell:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Förbättrad handtagsdesign för intensiva användare med lägre vikt och större krok.
- Graderad täckning kan justeras av användare i laboratoriet för täta och trögflytande vätskor (när den har återställts kan den nya volymen inte ändras av misstag).
- Den nedre delen av tryckknappen är färgad i blått vilket gör den lätt att identifiera som en modell med fast volym.
- För bekväm åtkomst till de delar som kan repareras är pipetten utrustad med Gilson clip ejektor.
- 2D identifieringskod för enkel spårbarhet.
- Spårningsfunktionen inkluderar produktens referensnummer, tillverkningsdatum, serienummer och nominell volym.
- Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO8655, CE, GLP |
| Kompatibla tips | D10, DL10, DF10, DFL10 spets |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | D-10, DL10, DF10, DFL10 Tips |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur