Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ L Mekanisk pipett
Handla allt Gilson Produkter
Modell:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Noggrannhet:
±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL
±0,025,± 0,075,± 0,1 μL
±0,1,± 0,1,± 0,2 μL
±0,35,± 0,4,± 0,8 μL
±0,5,± 0,8,± 1,6 μL
±12,± 15,± 30 μL
±3,± 4,± 8 μL
±30,± 40,± 60 μL
Inkluderar:
Ingen spetsutkastare
Spetsutkastare i rostfritt stål
Utkastare av plastspets
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mekanisk pipett kombinerar den legendariska robustheten hos PIPETMAN™ Klassisk med en nydesignad kropp och toppmodern inre mekanism för att erbjuda överlägsen komfort och noggrannhet. Finns i 8 enkelkanalsmodeller som täcker volymintervallet 0,2 L μtill 10mL.
- Omdesignat handtag ligger naturligt i användarens hand, oavsett storlek.
- Volymlåsningssystem garanterar ingen oavsiktlig förändring av volymen under pipettering.
- Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
- 2D-identifikationskod möjliggör enkel spårning av produktinformation.
- Ny kolvenhet designad för att drastiskt förbättra pipettering och spolkrafter.
- Omdesignad spetsutkastarform och inre mekanism ger minskade spetsutkastningskrafter med 50 %.
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt, kontakta din Fisher Scientific Säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL |
| Kompatibla tips | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST spets |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Orange |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tips |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |