Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ l flerkanalig pipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13436718 Handla allt Gilson Produkter
Färg:
Grön
Gul
Röd
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
20 till 300μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13436718
Brand: Gilson™ FA10014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMANNEN™ l Multichannel Pipet är en lätt flerkanalerpipett med låsbar volym som har designats för att ligga naturligt i din hand.
  • Gilson –patenterade volymlåsningssystem garanterar ingen oavsiktlig förändring av volymen under pipettering.
  • Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
  • Omdesignat handtag ligger naturligt i din hand, oavsatst storlek.
  • Unik inre design applicerar jämnt, lika tryck från vardera sidan av pipetten, snarare än på mitten av kanalerna som andra flerkanaler gör.
  • 2D-identifikationskod spårar produktens referensnummer, tillverkningsdatum, serienummer och maximal pipettvolym.
  • Finns i 8 –och 12 –kanaler som täcker ett volymintervall från 0,5 till 300 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips PIPETMAN DIAMOND Tips D10, DL10, DL10ST, DFL10ST
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipette Tip 0.5 to 20 μL
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell P12x10L
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Finger stil Ergonomi
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 6,02 tum
Längd (metrisk) 15.3 cm
Bredd (engelska) 12,87 tum
Bredd (metrisk) 32.7 cm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.8 cm
Vikt (engelska) 0.9 lb.
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet