Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Påfyllningssystem
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
För användning med (utrustning):
Universal Fit
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 672
Paket med 960
Beskrivning
- Färgkodade ställ för att skilja spetsmodeller åt och indikera kompatibla Gilson™ pipettmodeller
- Finns i autoklaverbara och steriliserade versioner
- Passar Universal Reload box (Kat. nr. F167100G, tillgänglig separat)
- Sterilized Tower Pack är individuellt inslaget i plast av medicinsk utrustningskvalitet för att skydda spetsarna från kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 4,21 tum. |
| Längd (metrisk) | 10.7 cm |
| Rena påståenden | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Steriliseringsmetod | Gammastrålning steriliserad |
| Diameter (metrisk) Yttre | .4 mm |
| Visa mer |