Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Påfyllningssystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10758944 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
För användning med (utrustning):
Universal Fit
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 672
Paket med 960
Produktkod. 10758944
Brand: Gilson™ F167102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skiljer på spetsmodeller med färgkodade ställ och indikerar kompatibla Gilson pipettmodeller. Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System finns i autoklaverbara och steriliserade versioner.
  • Färgkodade ställ för att skilja spetsmodeller åt och indikera kompatibla Gilson™ pipettmodeller
  • Finns i autoklaverbara och steriliserade versioner
  • Passar Universal Reload box (Kat. nr. F167100G, tillgänglig separat)
  • Sterilized Tower Pack är individuellt inslaget i plast av medicinsk utrustningskvalitet för att skydda spetsarna från kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 20μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 4,21 tum.
Längd (metrisk) 10.7 cm
Diameter (metrisk) Yttre .4 mm
Formatera Blisterpåfyllning
Tipsstil Standard
Kvantitet 960 (10x96)
Produkttyp Torn Pack™ Pipetpåfyllningssystem
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja