Läs mer
Ansell™ Gladiator™ 16-650-serien tungviktshandskar
Produktkod. p-8005273 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12670772
Brand: Ansell™ 16650080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för lätt till medium stressglashantering. Crinkle finish ger utmärkt vått och torrt grepp på hala ytor men skyddar också handen från vassa kanter.
  • Skrynklig finish för grepp på toffelytor och skydd mot vassa kanter
  • Naturgummibeläggning
  • Klipp-och-sydd konstruktion
  • Interlock bomullsfoder
  • Helt belagd finish
  • Handske manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Naturgummi latex
Färg Green
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specific
Latexfri Nej
Material Rubber Latex
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 8
Finger stil Crinkled finish
För användning med (applikation) Glass repair and replacement Construction Utilities All food processing applications that have food contact Seafood processing
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock Cotton
Foder Interlock bomull
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Bra dämpning, bra skärmotstånd
Serie 16-650
Längd (engelska) 12.2
Längd (metrisk) 310