Läs mer
Tube capacity: 6Kg Glas-Col Dry Powder Rocking Shakers
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Hastighetsintervall:
2 till 60 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Justerbar tiltfunktion och variabel hastighetskontroll gör att du kan uppnå blandningsverkan som liknar blandning för hand
- Justerbart silikonfodrat ställ motstår kemisk försämring
Specifikationer
Specifikationer
| Gungvinkel | 20° |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 6 kg |
| Hastighetsintervall | 2 till 60 rpm |
| Spänning | 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 37 °C |
| Wattal | 180 W |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Temperaturnoggrannhet | 37,7 °C |
| Frekvens | 50 Hz |
| Djup (metriskt) | 43.18 cm |
| Visa mer |