Läs mer
Sartorius™ Klockburk av glas
Produktkod. 10614102 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
10 kg vikter
100g till 1kg Vikter
1g till 50g Vikter
1mg till 5g Vikter
2 kg till 5 kg vikter
20 kg vikter
50 kg vikter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10614102
Brand: Sartorius™ YAW05
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Specifikationer
Produkttyp Bell Jar
Material Glas
Form Klocka
För användning med (utrustning) 20 kg vikter
Kvantitet 1 vardera